Få mere at vide
Pyranin
Beskrivelse
Pyranin bruges som en fluorescerende pH-indikator med emissionsændring i det fysiologiske pH-område. Det fungerer som et farvestof i optiske sensorapplikationer. Den finder anvendelse som farvestof og biologisk plet. Det bruges også til måling af pH af intracellulær væske i cellerne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pyranin bruges som en fluorescerende pH-indikator med emissionsændring i det fysiologiske pH-område. Det fungerer som et farvestof i optiske sensorapplikationer. Den finder anvendelse som farvestof og biologisk plet. Det bruges også til måling af pH af intracellulær væske i cellerne.
Opløselighed
Opløselig i vand og iseddikesyre.
Bemærkninger
Dette farvestof er et meget vandopløseligt, klart fluorescerende farvestof, der er nyttigt som en fluorescerende pH-indikator med emissionsændring i det fysiologiske pH-område og som et farvestof i optiske sensorapplikationer. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyranine |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 4107272 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og iseddikesyre. |
| Formel vægt | 524.39 |
Sikkerhed og håndtering
- Pyranine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Pyranine