Få mere at vide
MedChemExpress Pyranine
Artikelnummer. 16402409
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16402409 1 g
1 options
Artikelnummer. 16402409 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0023
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Pyranine (HPTS; Solvent Green 7) is a pH-sensitive fluorescent indicator. Pyranine acts as a class of fluorescent chemosensor for the Cu+ ion(λex=450 nm, λem=510 nm).
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Produkttype Dye Reagents
Mængde 1 g
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 100 mg/mL (190.70 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 25 mg/mL (47.67 mM; Need ultrasonic)
Mål HBV
Molekylvægt (g/mol) 524.39 g/mol
CAS 6358-69-6
Synonym HPTS ∣ Solvent Green 7