Få mere at vide
Pyrametostrobin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrametostrobin |
| CAS | 915410-70-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyrametostrobin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C21 H23 N3 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Carbamic acid, N-[2-[[(1,4-dimethyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)oxy]methyl]phenyl]-N-methoxy-, methyl ester, Pyrametostrobin, SYP 4155 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23N3O4/c1-15-19(16-10-6-5-7-11-16)22-23(2)20(15)28-14-17-12-8-9-13-18(17)24(27-4)21(25)26-3/h5-13H,14H2,1-4H3 |
| SMIL | CON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2c(C)c(nn2C)c3ccccc3 |
| Vis mere |