Få mere at vide
Pyrametostrobin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325278
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325278 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325278 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16599000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrametostrobin
CAS 915410-70-7
Analyt- eller komponentnavne Pyrametostrobin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C21 H23 N3 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbamic acid, N-[2-[[(1,4-dimethyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)oxy]methyl]phenyl]-N-methoxy-, methyl ester, Pyrametostrobin, SYP 4155
InChI formel InChI=1S/C21H23N3O4/c1-15-19(16-10-6-5-7-11-16)22-23(2)20(15)28-14-17-12-8-9-13-18(17)24(27-4)21(25)26-3/h5-13H,14H2,1-4H3
SMIL CON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2c(C)c(nn2C)c3ccccc3
IUPAC navn methyl N-[2-[(2,4-dimethyl-5-phenylpyrazol-3-yl)oxymethyl]phenyl]-N-methoxycarbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 381.43
Mængde 1 ml
Formel vægt 381.1689 g/mol