Få mere at vide
Pyraclostrobin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyraclostrobin |
| CAS | 175013-18-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H18 Cl N3 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Carbamic acid','[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-','methyl ester (9CI), Acceleron DX 109, BAS 500F, Cabrio, Cabrio EG, Comet, Comet 200, F 500, F 500 (fungicide), Headline, Headline SC, Insignia, Insignia 20 WG, Insignia SC, Insignia SC Intrinsic, Kai Run, Pyraclostrobin, Stamina, Carbamic acid','N-[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]-N-methoxy-','methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18ClN3O4/c1-25-19(24)23(26-2)17-6-4-3-5-14(17)13-27-18-11-12-22(21-18)16-9-7-15(20)8-10-16/h3-12H,13H2,1-2H3 |
| SMIL | CON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | methyl N-[2-[[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethyl]phenyl]-N-methoxycarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.82 |
| Vis mere |