Få mere at vide
Pyraclostrobin D3 (N-methoxy D3), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311325
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30311325 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30311325 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16595010
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyraclostrobin D3 (N-methoxy D3)
CAS 2140327-53-1
Molekylær formel C19 D3 H15 Cl N3 O4
Mængde 10 mg
Synonym Pyraclostrobin D3 (N-methoxy D3)
InChI formel InChI=1S/C19H18ClN3O4/c1-25-19(24)23(26-2)17-6-4-3-5-14(17)13-27-18-11-12-22(21-18)16-9-7-15(20)8-10-16/h3-12H,13H2,1-2H3/i2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])ON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn methyl N-[2-[[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethyl]phenyl]-N-(trideuteriomethoxy)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 390.835
Formel vægt 390.117 g/mol