Få mere at vide
Pyraclostrobin 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315177
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315177 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315177 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16595000TO1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyraclostrobin
CAS 175013-18-0
Analyt- eller komponentnavne Pyraclostrobin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C19 H18 Cl N3 O4
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C19H18ClN3O4/c1-25-19(24)23(26-2)17-6-4-3-5-14(17)13-27-18-11-12-22(21-18)16-9-7-15(20)8-10-16/h3-12H,13H2,1-2H3
SMIL CON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn methyl N-[2-[[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethyl]phenyl]-N-methoxycarbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluene
Molekylvægt (g/mol) 387.82
Mængde 1 ml
Formel vægt 387.0986 g/mol