Få mere at vide
Pyraclonil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487378
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16487378 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16487378 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY1753110mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Pyraclonil is a proporphyrinogen oxidase (PPO) inhibitor. Pyraclonil is a herbicide agent and is highly effective in controlling the susceptible (S) and multiple-herbicide-resistant (MHR) E. indica populations.
Pyraclonil is a proporphyrinogen oxidase (PPO) inhibitor. Pyraclonil is a herbicide agent and is highly effective in controlling the susceptible (S) and multiple-herbicide-resistant (MHR) E. indica populations.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyraclonil
CAS 158353-15-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H15ClN6
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (95.31 mM)
SMIL N#CC1=C(N(C)CC#C)N(C2=NN3CCCCC3=C2Cl)N=C1
Molekylvægt (g/mol) 314.77
Formel vægt 314.77
Procent renhed 98.87%
Grad Research
Fysisk form Solid