Få mere at vide
Pyraclonil, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyraclonil |
| CAS | 158353-15-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyraclonil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H15 Cl N6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1H-Pyrazole-4-carbonitrile, 1-(3-chloro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)-5-(methyl-2-propyn-1-ylamino)- (ACI), 1-(3-Chloro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)-5-(methyl-2-propyn-1-ylamino)-1H-pyrazole-4-carbonitrile (ACI), 1H-Pyrazole-4-carbonitrile, 1-(3-chloro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)-5-(methyl-2-propynylamino)- (9CI), Pyrazolo[1,5-a]pyridine, 1H-pyrazole-4-carbonitrile deriv. (ZCI), AEB 391, Diazolinonitrile, EP 913, HSA 961, Pyraclon, Pyraclonil, Pyrazogyl |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15ClN6/c1-3-7-20(2)15-11(9-17)10-18-22(15)14-13(16)12-6-4-5-8-21(12)19-14/h1,10H,4-8H2,2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN(CC#C)c1c(cnn1c2nn3CCCCc3c2Cl)C#N |
| Vis mere |