Få mere at vide
Pyr6, MedChemExpress
Beskrivelse
Pyr6 is a selective inhibitor of TRPC3 with IC50 of 0.49 uM(Ca2+ influx inhibition in thapsigargin depleted native RBL-2H3 cells).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyr6 |
| CAS | 245747-08-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H9F7N4O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-[4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]-3-fluoro-4-pyridinecarboxamide |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (239.08 mM) |
| SMIL | O=C(C1=C(F)C=NC=C1)NC2=CC=C(N3N=C(C(F)(F)F)C=C3C(F)(F)F)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.27 |
| Vis mere |