missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pyr3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 1-(4-(2,3,3-trichloroacrylamido)phenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| CAS | 1160514-60-2 |
| Molekylær formel | C16H11Cl3F3N3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Pyr3, Ethyl 1-(4-(2,3,3-Trichloracrylamide)phenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11Cl3F3N3O3/c1-2-28-15(27)10-7-23-25(12(10)16(20,21)22)9-5-3-8(4-6-9)24-14(26)11(17)13(18)19/h3-7H,2H2,1H3,(H,24,26) |
| SMIL | O=C(C1=C(C(F)(F)F)N(C2=CC=C(NC(/C(Cl)=C(Cl)/Cl)=O)C=C2)N=C1)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.63 |
| Formel vægt | 454.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?