Få mere at vide
Pyr3, MedChemExpress
Beskrivelse
Pyr3 is a selective inhibitor of transient receptor potential canonical channel 3 (TRPC3), with an IC50 of 700 nM for TRPC3-mediated Ca2+ influx.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyr3 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1160514-60-2 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H11Cl3F3N3O3 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (273.74 mM) |
| SMIL | O=C(C1=C(C(F)(F)F)N(C2=CC=C(NC(/C(Cl)=C(Cl)/Cl)=O)C=C2)N=C1)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.63 |
| Vis mere |