Få mere at vide
MedChemExpress [Pyr1]-Apelin-13
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.76% |
| CAS | 217082-60-5 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1533.8 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (65.20 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | [pGlu1]-Apelin-13 |