Få mere at vide
Pyr-Gly-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyr-Gly-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O4/c10-5-2-1-4(9-5)7(13)8-3-6(11)12/h4H,1-3H2,(H,8,13)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 186.0641 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?