Få mere at vide
PYR-41, TRC
Artikelnummer. 30409535
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 mg
Product Code. Mængde
30409535 5 mg
1 options
Product Code. 30409535 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP8403805MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale ethyl 4-[(4Z)-4-[(5-nitro-2-furyl)methylene]-3,5-dioxo-pyrazolidin-1-yl]benzoate
CAS 418805-02-4
Molekylær formel C17 H13 N3 O7
Mængde 5 mg
Synonym 4-[4-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]-3,5-dioxo-1-pyrazolidinyl]-benzoic acid Ethyl Ester, PYR-41
InChI formel InChI=1S/C17H13N3O7/c1-2-26-17(23)10-3-5-11(6-4-10)19-16(22)13(15(21)18-19)9-12-7-8-14(27-12)20(24)25/h3-9H,2H2,1H3,(H,18,21)/b13-9-
SMIL CCOC(=O)c1ccc(cc1)N2NC(=O)\C(=C\c3oc(cc3)[N+](=O)[O-])\C2=O
IUPAC navn ethyl 4-[(4Z)-4-[(5-nitro-2-furyl)methylen]-3,5-dioxo-pyrazolidin-1-yl]benzoat
Molekylvægt (g/mol) 371.3
Formel vægt 371.0753