Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PYR 41
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18055582
Skift visning
10mg
Artikelnummer.
18055582 10mg
1 options
Artikelnummer. 18055582 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2978/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2285.00 DKK
    2160.90 DKK / 10mg
    Spare 124.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ubiquitin-activating enzyme (E1) inhibitor
Cell-permeable, irreversible ubiquitin-activating enzyme (E1) inhibitor (IC50 < 10 μM). Blocks ubiquitination and prevents ubiquitin-mediated proteasomal degradation. Inhibits NF-κB activation, blocks degradation of p53, increases p21 levels and induces apoptosis in vitro. Also causes an increase in sumoylation of proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PYR 41
CAS 418805-02-4
Mængde 10 mg
Molekylær formel C17H13N3O7
Formel vægt 371.3
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 371.305