Få mere at vide
PyOxim, TRC
Artikelnummer. 30419847
Skift visning
Mængde:
100 mg
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419847 100 mg
30419068 2.5 g
30413126 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30419847 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP999410100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153433-21-7
Molekylær formel C17H29F6N5O3P2
Molekylvægt (g/mol) 527.4
Synonym Pyoxime, (T-4)-[ethyl cyano(hydroxyimino)acetato-O2]tri-1-pyrrolidinyl-Phosphorus(1+) hexafluorophosphate(1-), (T-4)-[ethyl 2-cyano-2-[(hydroxy-kO)imino]acetato]tri-1-pyrrolidinyl-Phosphorus(1+) hexafluorophosphate(1-)
IUPAC navn [(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyliden)amino]oxy-tripyrrolidin-1-ylfosfanium; hexafluorfosfat
SMIL CCOC(=O)C(=NO[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3)C#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PyOxim
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1
Formel vægt 527.165