Få mere at vide
PyOxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11936691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11936691 5 g 5g
11926691 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441410050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 153433-21-7
Molekylær formel C17H29F6N5O3P2
Molekylvægt (g/mol) 527.39
MDL nummer MFCD18643381
InChI nøgle RDWDVLFMPFUBDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyoxim, pyoxime, ethyl cyano hydroxyimino acetato-tri-1-pyrrolidinyl-phosphonium hexafluorophosphate, cyano-ethoxycarbonyl methyleneaminooxy tris 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 46910530
IUPAC navn [(E)-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyliden)amino]oxy-tripyrrolidin-1-ylphosphanium;hexafluorphosphat
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=NO[P+](N1CCCC1)(N1CCCC1)N1CCCC1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PyOxim
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 527.39
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Produktidentifikator
  • PyOxim