Få mere at vide
Pymetrozine, MedChemExpress
Beskrivelse
Pymetrozine is a feeding inhibitor of Homoptera, in preventing transmission of cauliflower mosaic caulimovirus by the aphid species Myzus persicae (Sulzer).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pymetrozine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 123312-89-0 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H11N5O |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | CGA 215944 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (153.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vis mere |