Få mere at vide
Karl Hecht Pycnometer, unadjusted 100cm³
Brand:  Karl Hecht 42570040
Pycnometer, unadjusted 100cm³
Produktkode 10003811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.25 DKK
    309.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 137.16 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Tilføj til indkøbskurv