Få mere at vide
Pyflubumide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325722
Skift visning
Mængde:
1 ml
Product Code. Mængde
30325722 1 ml
1 options
Product Code. 30325722 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA16586000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Pyflubumide
CAS 926914-55-8
Analyt- eller komponentnavne Pyflubumide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C25 H31 F6 N3 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 1,3,5-trimethyl-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-N-[3-(2-methylpropyl)-4-[2,2,2-trifluoro-1-methoxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-
InChI formel InChI=1S/C25H31F6N3O3/c1-13(2)11-17-12-18(9-10-19(17)23(37-8,24(26,27)28)25(29,30)31)34(21(35)14(3)4)22(36)20-15(5)32-33(7)16(20)6/h9-10,12-14H,11H2,1-8H3
SMIL COC(c1ccc(cc1CC(C)C)N(C(=O)C(C)C)C(=O)c2c(C)nn(C)c2C)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn N-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxypropan-2-yl)-3-(2-methylpropyl)phenyl]-1,3,5-trimethyl-N-(2-methylpropanoyl)pyrazole-4-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 535.5224
Mængde 1 ml
Formel vægt 535.227 g/mol