Få mere at vide
Pydiflumetofen 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324572
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324572 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324572 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16585000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pydiflumetofen
CAS 1228284-64-7
Analyt- eller komponentnavne Pydiflumetofen
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C16 H16 Cl3 F2 N3 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-(Difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-[1-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)ethyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3-(Difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-[1-(2,4,6-trichlorophenyl)propan-2-yl]-1H-pyrazole-4-carboxamide, Adepidyn, Fuzuojunxianqiangan;
InChI formel InChI=1S/C16H16Cl3F2N3O2/c1-8(4-10-12(18)5-9(17)6-13(10)19)24(26-3)16(25)11-7-23(2)22-14(11)15(20)21/h5-8,15H,4H2,1-3H3
SMIL CON(C(C)Cc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)C(=O)c2cn(C)nc2C(F)F
IUPAC navn 3-(difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-[1-(2,4,6-trichlorophenyl)propan-2-yl]pyrazole-4-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 426.67
Mængde 1 ml
Formel vægt 425.0276 g/mol