Få mere at vide
PYCRL Mouse anti-Human, Clone: OTI3E1, TrueMAB™, Origene
Artikelnummer. 17555801
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
30 μL
Pakningsstørrelse:
30µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17555801 30 μL 30µL
1 options
Artikelnummer. 17555801 Leverandør Origene Technologies Leverandørnr. TA502033S
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Mouse Monoclonal Antibody
PYCRL Monoclonal antibody specifically detects PYCRL in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Tekniske data
Antigen PYCRL
Applikationer Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3E1
Koncentration 0.81 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene PYCR3
Genadgangsnr. Q53H96
Gene Alias 1110058B13Rik; 2700073G24Rik; P5C reductase 3; P5CR 3; PYCR3; Pycrl; pyrroline-5-carboxylate reductase 3; pyrroline-5-carboxylate reductase-like; pyrroline-5-carboxylate reductase-like protein
Værtsarter Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human PYCRL produced in HEK293T cell.
Oprensningsmetode Affinity chromatography
Mængde 30 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 65263
Målarter Human
Indhold og opbevaring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b