Få mere at vide
Karl Hecht™ Pyknometre med jordet termometer
Artikelnummer. 10504432
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10504432 50 ml
1 options
Artikelnummer. 10504432 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 42572032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00 DKK
    1269.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 575.99 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Til måling af væskedensitet og temperatur i laboratoriet.
  • Med jordet termometer
  • Præcis justeret
  • Sidekapillær med jord-på-hættesamling størrelse 7,5
  • Kolbe af Erlenmeyer form
  • Termometer jordfuge størrelse 10/19
  • Termometer med blåt fyld,+ 10 °C+ 35 °C
Tekniske data
Type Pyknometer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Til brug med (applikation) Måling af væskedensitet, temperatur
Produkttype Blå termometer fyld
Oversigt Med jordet termometer