Få mere at vide
Karl Hecht™ Pyknometre ifølge Gay-Lussac
Artikelnummer. p-7147872
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10758102 5 ml
10217341 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758102 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 42571008
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til måling af væskedensitet i laboratoriet.
  • Med jord-ind-prop
  • Præcis justeret
  • Fås i forskellige kapaciteter
Tekniske data
Type Pyknometer iflg. til Gay-Lussac
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Til brug med (applikation) Måling af væskedensitet
Oversigt Med jord-ind-prop