Få mere at vide
Karl Hecht™ Pyknometre ifølge Gay-Lussac
Kapacitet (metrisk):
5 ml
50 ml
Beskrivelse
- Med jord-ind-prop
- Præcis justeret
- Fås i forskellige kapaciteter
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Pyknometer iflg. til Gay-Lussac |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Til brug med (applikation) | Måling af væskedensitet |
| Oversigt | Med jord-ind-prop |