Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Pyknometre iflg. Til Gay Lussac Unadjusted
Artikelnummer. 10797701
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10797701 5 ml
10315691 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10797701 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05630010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00 DKK
    205.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 49.77 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 24-02-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Gay Lussac pyknometre iht. til DIN ISO 3507
  • Ujusteret, prop NS 10/19
  • Med kapillar, prop topslebet og poleret
  • Aftryk af nominel kapacitet i bunden
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)