Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Pyknometre iflg. Til Gay Lussac Unadjusted
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Beskrivelse
- Gay Lussac pyknometre iht. til DIN ISO 3507
- Ujusteret, prop NS 10/19
- Med kapillar, prop topslebet og poleret
- Aftryk af nominel kapacitet i bunden
- Materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |