Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Pyknometre iflg. Til Gay Lussac Justeret med termometer
Beskrivelse
- Gay Lussac pyknometre iht. til DIN ISO 3507
- Standard, justeret, lateral kapillær
- Med konisk fugehætte NS 7/16
- Termometer med led NS 10/19
- Med skala af matteret glas (måleområde: 5-35° C, enhed: 0,2° C, fyld: alkohol)
- Justeret til In (med individuelt certifikat)
- Nøjagtighed: 0,001 cm³
- Materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |