Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Pyknometre Acc. til Gay Lussac Adjusted
Artikelnummer. 10385781
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10385781 25 ml
10400903 5 ml
10778271 50 ml
10335881 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10385781 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05630222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.00 DKK
    556.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 80.05 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Gay Lussac pyknometre iht. til DIN ISO 3507
  • Stopper NS 10/19 med kapillær
  • Stopper topslebet og poleret
  • Justeret til In (med individuelt certifikat)
  • Nøjagtighed: 0,001 cm³
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
  • Den viste kapacitet er den nominelle kapacitet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)