Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Pyknometre Acc. til Gay Lussac Adjusted
Artikelnummer. 10335881
Kapacitet (metrisk):
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Artikelnummer. 10335881
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05630237
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Gay Lussac pyknometre iht. til DIN ISO 3507
  • Stopper NS 10/19 med kapillær
  • Stopper topslebet og poleret
  • Justeret til In (med individuelt certifikat)
  • Nøjagtighed: 0,001 cm³
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
  • Den viste kapacitet er den nominelle kapacitet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)