Få mere at vide
PXR Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
Antigen PXR
Klon 1G3A7
Koncentration 1000 μg/mL
Applikationer Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30233444
Dokumentvisning
Proteintech
67912-1-IG-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30235381
Dokumentvisning
Proteintech
67912-1-IG-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The PXR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PXR. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PXR antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, FC (Intra), ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
PXR
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
8856
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1G3A7
Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
BXR; ONR1; PAR; PAR1; PAR2; PARq; PRR; PXR; SAR; SXR
IgG1
Protein A purification
Monoclonal Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater