Få mere at vide
GVS PX5™™ PAPR forsamling
Artikelnummer. 18439685
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
18439685 Sort
1 options
Artikelnummer. 18439685 Leverandør GVS Leverandørnr. 03801EUUK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8815.00 DKK
    8138.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 676.98 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De RPB PX5™ er en kompakt og alsidig PAPR, der ændrer den måde, folk oplever ren filtreret luft på tværs af flere industrier. Pakken indeholder PX5™ , bæltestøtte, FR-bælte, flowmåler, batteri, batterioplader og gnistfanger.
  • Indtrængningsbeskyttelse: Certificeret til IP65-klassificering i brug og certificeret til IP67-klassificering med rengøringssæt på plads.
  • Slanke, velovervejede overflader for at lette dekontamineringen.
  • Letvægt: Komplet system vejer kun 2,55 lb.
  • De PX5™ fordeler sin vægt strategisk gennem sin lodrette montering og konturer til din ryg.
  • De PX5™ enhed kan nemt fjernes fra bæltet med monteringslåsesystemet.
  • Lithium-ion-batteri med lang levetid holder 12+ timer på blæserhastighed 1 (lav), 9+ timer på blæserhastighed 2 (medium) og 8+ timer på blæserhastighed 3 (høj).
  • Batteriet er forseglet inde i enheden, så det ikke vil afbrydes eller støde af under drift.
  • HE-filter fjerner op til 99,97 % af partikler ned til 0,12 mikron.
  • Gaspatron/filter rækkevidde: Inkluderer OV/AG/HE og Multi-Gas patroner og A2P, ABE1P, ABEK1P filtre.
  • Filtersikkerhed: Filterdøren kan ikke monteres på enheden, medmindre et filter er fastgjort på plads.
  • LED-brugergrænseflade angiver luftstrøm, blæserhastighed og batteriniveau.
  • Alarmering: Visuelle, hørbare og vibrerende alarmer advarer brugeren om lavt batteriniveau, eller når luftstrømmen falder under minimumskravene på grund af filteret, der skal udskiftes, eller en blokeret luftstrøm.
Tekniske data
Farve Sort
Produkttype PAPR samlesæt
Størrelse One Size