Få mere at vide
Ansell PX130 Lightweight Polyurethane-Coated Nylon Glove Liners
Artikelnummer. p-7215040 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 16895330
Brand: Ansell C382060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Polyurethane coating on the palm provides abrasion resistance, with an elasticated knit wrist to ensure a snug fit.
  • Polyurethane coating on the palm provides abrasion resistance
  • Elasticated knit wrist ensures a secure fit
  • Ventilated back is breathable to minimize perspiration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Belagt område Palm
Belægningsmateriale Polyurethane
Farve Gray
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Hånd Specific
Materiale Nylon
Størrelse 6
Til brug med (applikation) Automotive Assembly, Machinery, and Equipment Operation
Handske manchet stil Knit
Serie PX130
Garnmåler 15