Få mere at vide
PX-478, MedChemExpress
Beskrivelse
PX-478 is an orally active HIF-1α inhibitor with potent antitumor activities. PX-478 can cross the blood-brain barrier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PX-478 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 685898-44-6 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H20Cl4N2O3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (253.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 35 mg/mL (88.81 mM) |
| SMIL | [O-][N+](CCCl)(CCCl)C(C=C1)=CC=C1C[C@H](N)C(O)=O.Cl.Cl |
| Vis mere |