missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
PX-12, MedChemExpress
Beskrivelse
PX-12(IV-2) is an irreversible inhibitor of Thioredoxin-1 (Trx-1)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PX-12 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 141400-58-0 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C7H12N2S2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | IV-2 |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : 50 mg/mL (265.52 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 44.7 mg/mL (237.37 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?