Få mere at vide
Thermo Scientific™ PvuII (10 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521982 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2500 U
5.000 enheder
Pakningsstørrelse:
2500 enheder
5000 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10713721 5.000 enheder 5000 enheder
10600271 2500 U 2500 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713721 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER0635
PvuII-restriktionsenzymet genkender CAG^CTG-steder og skærer bedst ved 37 C °i G-buffer.
Lambda DNA fordøjet med PvuII, 0,7% agarose, 15 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'...CAG▵CT G...3'
3'...GTC▵GA C...5'
Betingelser for 100 % aktivitet
  • 1 x buffer G: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2, 50 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer
  • PvuII leveres i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 ved 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA og 50 % (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning
  • Efter 10 gange overfordøjelse med PvuII kan mere end 90% af DNA-fragmenterne ligeres, og mere end 95% af disse kan genklippes
Methyleringseffekter
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan overlappe hinanden— effekt ikke bestemt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA
  • Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret lambda-DNA på 16 timer
Bemærk:
Mere end 15 gange overfordøjelse med PvuII kan resultere i stjerneaktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym Pvu II
Kompatibel buffer 10X buffer G
Følsom over for varmeinaktivering Nej
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 5.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning