Få mere at vide
Abnova™ PVT1 Split FISH sonde
Specifica
Specifica
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende in situ hybridisering (celle) |
| Gene | Pvt1 onkogen (ikke-proteinkodning) |
| Gene Alias | MGC21751, NCRNA00079 |
| Gen symbol | PVT1 |
| Gen-id (Entrez) | 5820 |
| Produkttype | DNA/RNA |
| Mængde | 200μ L |
| Form | Væske |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?