Få mere at vide
Abnova™ PVT1 Split FISH sonde
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende in situ hybridisering (celle) |
| Gene | Pvt1 onkogen (ikke-proteinkodning) |
| Gene Alias | MGC21751, NCRNA00079 |
| Gen symbol | PVT1 |
| Gen-id (Entrez) | 5820 |
| Produkttype | DNA/RNA |
| Mængde | 100μ L |
| Form | Væske |