Få mere at vide
Cole-Parmer™ To-vejs, elliptiske kugleventiler, NPT(F), PVDF
Til brug med:
1/4 tommer. NPT
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Nem adskillelse for rengøring - træk blot håndtaget ud og skub stilken gennem bunden.
- Fire-positionsventiler er tydeligt markeret med flowmønstre for at sikre korrekt håndtagsposition.
- O-ringe lavet af Viton™ , 316 SS-håndtag, gevindforbindelser og ikke-begrænsende åbninger.
- Vurderet op til 150 psi ved 77 °F og 230 °F (110 °C) ved 50 psi (væsker)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PVDF |
| Til brug med | 1/4 tommer. NPT |
| Til brug med (applikation) | Væske-, gas- og vakuumapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 110 °C |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Produktlinje | Elliptisk kugleventil |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 110 °C |
| Produkttype | To-vejs elliptisk kugleventil |