Få mere at vide
Cole-Parmer PVDF rør
Artikelnummer. p-200105189 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/8 tommer
3/16 tommer
5/32 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
Artikelnummer. 30053486
Brand: Cole-Parmer 5011930
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemikalie- og slidbestandige slanger til en lav pris
Spændig med god flåd, evne. Indeholder ikke BPA, phthalater eller PVC. Steriliser med autoklave, gammabestråling, EtO og kemiske steriliseringsmidler. USP Klasse VI kompatibel. Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF;Ikke-phthalat;RoHS;USP
Diameter (engelsk) Indre 5/32 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1/4 tommer
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.