Få mere at vide
Thermo Scientific™ PVDF-overførselsmembran, 0,2 μm, 26,5 cm x 3,75 m
Artikelnummer. 10078559 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 rulle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10078559 1 rulle Hver
1 options
Artikelnummer. 10078559 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4485.00 DKK
    3767.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 717.35 DKK
    15% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
PVDF-overførselsmembran, 0,2μ m, 26,5 cm x 3,75 m
Thermo Scientific Pierce PVDF-overførselsmembraner er lavet af højkvalitets polyvinylidendifluorid og giver høj bindingskapacitet til proteiner og nukleinsyrer til Western, Southern og Northern blotting-metoder. Denne PVDF-membran har en porestørrelse på 0,2 mikron og er ideel til kolorimetrisk og kemiluminescerende detektion.
Funktioner af PVDF-membraner:
  • Western blotting —PVDF-overførselsmembraner fremstillet specielt til proteinoverførsel og Western blot-applikationer
  • Kompatibel og holdbar —polyvinyldifluorid (PVDF) er kompatibel med de fleste organiske opløsningsmidler, syrer og milde baser; rives ikke i stykker eller bliver skør som nitrocellulose
  • Specialiseret —brug 0,2 μm-varianten til kolorimetrisk og kemiluminescensdetektion Vores PVDF
    (polyvinyldifluorid)-membraner er mere modstandsdygtige over for misfarvning end andre kommercielt tilgængelige PVDF-membraner og har bedre tilbageholdelse af adsorberede proteiner end andre typer transfermembraner, der bruges til Western blotting, inklusive nitrocellulose. Denne membran har lavere baggrundsniveauer og øget følsomhed for fluorescerende sondering end almindelige PVDF- eller nitrocellulosemembraner.
    Relaterede produkter
    PVDF-overføringsmembran, 0,45 μm, 26,5 cm x 3,75 m
    PVDF-overføringsmembran, 0,45 μm, 10 cm x 10 cm
    Lavfluorescerende PVDF-overføringsmembran, 0,2 m, μ7 cm x 8,4 cm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Oversigt PVDF-overførselsmembran, 0,2 μm porestørrelse, 26,5 cm x 3,75 m, membraner er lavet af højkvalitets polyvinylidendifluorid og giver høj bindingskapacitet til proteiner og nukleinsyrer til Western, Southern og Northern Blotting-metoder
    Til brug med (applikation) Proteinassays og analyse, western blotting, proteinbiologi
    Mængde 1 rulle
    Porestørrelse 0,2μ m