Få mere at vide
Masterflex™ PVDF sanitær klemme
Materiale:
PVDF
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Møde USP Klasse VI til farmaceutisk brug og FDA, USDA og 3A standarder for fødevarekontakt.
- Alle fittings er kompatible med Tri-Clamp™ ; beslag.
- Fremragende kemisk resistens.
- Lave udvaskelige egenskaber.
- koncentriske reduktionsstykker aftager i diameter mod midten og danner således en konisk cylinder.
- Selvom begge materialer kan autoklaveres, tolererer PVDF høje temperaturer bedre end PP gør og vil fungere mere ensartet efter gentagen autoklavering.
- Klemmer og pakninger, der kræves til et komplet system, sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Sanitær forbindelse |
| Materiale | PVDF |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -40 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Modstandsegenskaber | Meget god kemikalieresistens |
| Port størrelse | 3/4 tommer |
| Steriliseringsmetode | Autoklav eller ethylenoxid |
| Maksimalt tryk | 150 psi under omgivende forhold, ved brug af plastik klemme i ægte unionsstil |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 280 °F |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 138 °C |
| Vis mere |