Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kynar™ Standard PVDF gasprøvetagningsposer
Artikelnummer. p-8004680 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
0,3 l
3,8 l
8,1 l
37,7 l
85,7 l
Inkluderer:
Septum ventil
on/off ventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11720099
Brand: Cole-Parmer™ 0141035
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse poser lavet af korrosionsbestandigt Kynar™ til alle dine applikationsbehov. Standard Kynar™ PVDF-gasprøvetagningsposer har stærke sømme for øget holdbarhed.
Alle standardmodeller har enten en on/off ventil (⁄3 16'' forniklet messing slangemodhager) eller en silikone septum i polypropylen hus.
  • Maks. temperatur: 160 °F (71 °C)
  • Individuelt forseglet i en støvbeskyttet yderpose, der også blokerer sollys
  • Enkelt bred søm
  • Fås i 2-mil og 4-mil tyk stil
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 37,7 l
Inkluderer Septum ventil
Materiale PVDF
Temperaturområde (metrisk) 71 °C
Tykkelse (engelsk) 3 mil
Dimensioner (L x B) 609.6 x 609.6mm
Længde (metrisk) 609.6 mm
Bredde (metrisk) 609.6 mm
Produkttype Gasprøvetagningspose