Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kynar™ Standard PVDF gasprøvetagningsposer
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
0,3 l
3,8 l
8,1 l
37,7 l
85,7 l
Inkluderer:
Septum ventil
on/off ventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Alle standardmodeller har enten en on/off ventil (⁄3 16'' forniklet messing slangemodhager) eller en silikone septum i polypropylen hus.
- Maks. temperatur: 160 °F (71 °C)
- Individuelt forseglet i en støvbeskyttet yderpose, der også blokerer sollys
- Enkelt bred søm
- Fås i 2-mil og 4-mil tyk stil
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 85,7 l |
| Inkluderer | on/off ventil |
| Materiale | PVDF |
| Temperaturområde (metrisk) | 71 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 3 mil |
| Dimensioner (L x B) | 762 x 762mm |
| Længde (metrisk) | 762 mm |
| Bredde (metrisk) | 762 mm |
| Produkttype | Gasprøvetagningspose |