Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kynar™ Standard PVDF gasprøvetagningsposer
Artikelnummer. 11770329 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,3 l
3,8 l
8,1 l
37,7 l
85,7 l
Inkluderer:
Septum ventil
on/off ventil
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
11770329 3,8 l Septum ventil Hver
11720099 37,7 l Septum ventil Hver
11720309 0,3 l Septum ventil Hver
11795848 85,7 l on/off ventil Hver
11795858 8,1 l on/off ventil Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11770329 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0141032
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Brug disse poser lavet af korrosionsbestandigt Kynar™ til alle dine applikationsbehov. Standard Kynar™ PVDF-gasprøvetagningsposer har stærke sømme for øget holdbarhed.
Alle standardmodeller har enten en on/off ventil (⁄3 16'' forniklet messing slangemodhager) eller en silikone septum i polypropylen hus.
  • Maks. temperatur: 160 °F (71 °C)
  • Individuelt forseglet i en støvbeskyttet yderpose, der også blokerer sollys
  • Enkelt bred søm
  • Fås i 2-mil og 4-mil tyk stil
Spezifikation
Inkluderer Septum ventil
Materiale PVDF
Temperaturområde (metrisk) 71 °C
Tykkelse (engelsk) 3 mil
Dimensioner (L x B) 304.8x 304.8mm
Produkttype Gasprøvetagningspose
Kapacitet (metrisk) 3,8 l
Længde (metrisk) 304.8 mm
Bredde (metrisk) 304.8 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.