Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kynar™ Standard PVDF gasprøvetagningsposer
Artikelnummer. 11720309 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,3 l
3,8 l
8,1 l
37,7 l
85,7 l
Inkluderer:
Septum ventil
on/off ventil
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
11720309 0,3 l Septum ventil Hver
11720099 37,7 l Septum ventil Hver
11770329 3,8 l Septum ventil Hver
11795848 85,7 l on/off ventil Hver
11795858 8,1 l on/off ventil Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11720309 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0141030
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Brug disse poser lavet af korrosionsbestandigt Kynar™ til alle dine applikationsbehov. Standard Kynar™ PVDF-gasprøvetagningsposer har stærke sømme for øget holdbarhed.
Alle standardmodeller har enten en on/off ventil (⁄3 16'' forniklet messing slangemodhager) eller en silikone septum i polypropylen hus.
  • Maks. temperatur: 160 °F (71 °C)
  • Individuelt forseglet i en støvbeskyttet yderpose, der også blokerer sollys
  • Enkelt bred søm
  • Fås i 2-mil og 4-mil tyk stil
Tekniske data
Inkluderer Septum ventil
Materiale PVDF
Temperaturområde (metrisk) 71 °C
Tykkelse (engelsk) 3 mil
Dimensioner (L x B) 152.4 x 152.4mm
Produkttype Gasprøvetagningspose
Kapacitet (metrisk) 0,3 l
Længde (metrisk) 152.4 mm
Bredde (metrisk) 152.4 mm