Få mere at vide
VACUUBRAND™ PVDF/PTFE In-Line Isolationsforanstaltning
Shop alle Vacuubrand produkter
Materiale:
PVDF, PTFE
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Disse lige-gennem ventiler med elektromagnetisk (solenoid) drev bruges til driftscyklusser med korte intervaller og bruges derfor ofte som vakuumreguleringsventiler. Det enkle design giver en ventil med lav lækagerate. Ventilerne i version VV C er lavet af materialer med fremragende kemikalieresistens. Ventiltætningen af VV-B 6C er lavet af en speciel fluorelastomer med bedre formstabilitet end almindelig PTfE, meget højere kemisk resistens end fKM og fremragende langtidslækagetæthedsegenskaber.
- version C med fremragende kemikalieresistens
- høje driftscyklusser
- markant bedre langtidstæthed selv efter lang driftstid
- let at rengøre
- alsidige tilslutningsalternativer via lille flange eller slangemundstykke
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PVDF, PTFE |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | In-Line Isolationsforanstaltning |