Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ PVDF (Polyvinylidenfluorid) trevejs stophaner
Artikelnummer. 15321681
Skift visning
Plug Bore:
4 mm
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plug Bore Pakningsstørrelse
15321681 8 mm -
15351671 4 mm Hver
15311681 6 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15321681 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F308880010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Trevejskonfigurationen af disse stophaner tillader tilslutning af to eller alle tre porte
  • Pigget tubulationer accepterer gummi- eller plastikslanger
  • Lavet af PVDF (polyvinylidenfluorid), en fluorplast, der er modstandsdygtig over for de fleste kemikalier
  • Tåler temperaturer op til 204 °C
  • Maksimal trykværdi 34,3 KPa (5 psi)
  • Damp autoklaverbar
Tekniske data
Plug Bore 8 mm
Oversigt 3-vejs stophane
Materiale PVDF
Autoklaverbar Autoklaverbar
Tryk 34,3 KPa
Passer til slange-id 10 mm
Temperatur (metrisk) 204 °C maks.
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 1 sag
Stikmateriale Gummi eller plastikrør