Få mere at vide
Cole-Parmer™ PVDF Manifold, 8 port
Artikelnummer. p-7138717
Slangestørrelse:
1/2 in. x 3/8 in.
1/4 in. x 1/8 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11725288
Brand: Cole-Parmer™ 3152349
Expand your flow and line capacity with these manifolds. Choose the number of ports and connections to suit your needs.
  • Constructed of durable PVDF.
  • Ideal for applications requiring excellent chemical compatibly.
  • Available in a variety of configurations
Tekniske data
Materiale PVDF
Samlet længde (engelsk) 6.25 in.
Samlet længde (metrisk) 15.88 cm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -65°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -54°C
Slangestørrelse 1/4 in. x 1/8 in.
Fjord 1/4 in. NPT(F)
Udløbsport 1/8 in. NPT(F)
Bredde (metrisk) 2.54 cm
Bredde (engelsk) 1 in.
Højde (metrisk) 2.54 cm
Højde (engelsk) 1 in.
Maksimalt tryk 110 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 230°F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 110°C
Produkttype Manifold