Få mere at vide
Cole-Parmer™ PVDF Manifold, 4 port
Artikelnummer. p-7138715
Slangestørrelse:
1/4 tomme x 1/8 tomme
3/8 tommer x 1/4 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11765278
Brand: Cole-Parmer™ 3152337
Expand your flow and line capacity with these manifolds. Choose the number of ports and connections to suit your needs.
  • Constructed of durable PVDF.
  • Ideal for applications requiring excellent chemical compatibly.
  • Available in a variety of configurations
Tekniske data
Materiale PVDF
Samlet længde (engelsk) 3.25 in.
Samlet længde (metrisk) 8.26 cm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -65°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -54°C
Slangestørrelse 1/4 tomme x 1/8 tomme
Fjord 1/4 in. NPT(F)
Udløbsport 1/8 in. NPT(F)
Bredde (metrisk) 2.54 cm
Bredde (engelsk) 1 in.
Højde (metrisk) 2.54 cm
Højde (engelsk) 1 in.
Maksimalt tryk 110 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 230°F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 110°C
Produkttype Manifold